결합
alkaline phosphatase conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
GG-5, monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
기술
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:80,000
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
- dot blot
- immunohistology
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
이미 열람한 고객
문서
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.