material
colorless
클론
5C1D3, monoclonal
양식
liquid
분자량
70 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.49 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
EDVIIEVNGVNVLDEPYEKVVDRIQSSGKNVTLLVCGKKAYDYFQAKKIPIVSSLADPLDTPPDSKEGIVVESNHDSHMAKERAHSTASHSSSNSEDTEM
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PDZK1(5174)
일반 설명
This gene encodes a PDZ domain-containing scaffolding protein. PDZ domain-containing molecules bind to and mediate the subcellular localization of target proteins. The encoded protein mediates the localization of cell surface proteins and plays a critical role in cholesterol metabolism by regulating the HDL receptor, scavenger receptor class B type 1. Single nucleotide polymorphisms in this gene may be associated with metabolic syndrome, and overexpression of this gene may play a role in drug resistance of multiple myeloma. Pseudogenes of this gene are located on the long arm of chromosome 1. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2011]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 420-519 of human PDZK1 (Q5T2W1).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.