material
colorless
클론
6Q7Y6, monoclonal
양식
liquid
분자량
112 kDa
종 반응성
human
농도
1.50 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
PSVLTTPSKIEPMKAFDSRFTERSKATPGAPALTSMTPTAVERLKEQNLVKELRPRDLLESSSDSDEKVPLAKASSLSKRKLELEVETVEKKKKGRPRKDSRLMPVSLSVQSPAALTAEKEAMCLS
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HIRA(7290)
일반 설명
This gene encodes a histone chaperone that preferentially places the variant histone H3.3 in nucleosomes. Orthologs of this gene in yeast, flies, and plants are necessary for the formation of transcriptionally silent heterochomatin. This gene plays an important role in the formation of the senescence-associated heterochromatin foci. These foci likely mediate the irreversible cell cycle changes that occur in senescent cells. It is considered the primary candidate gene in some haploinsufficiency syndromes such as DiGeorge syndrome, and insufficient production of the gene may disrupt normal embryonic development. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 550-675 of human HIRA (P54198).
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.