material
colorless
클론
7U5Z0, monoclonal
양식
liquid
분자량
125 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:1000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
IDLRQKTACGAPSGICLQVKSCFEYTANPAGYNPSISIVGTLEAEKERRKSGLSSRVQFRNQGSEPKYTQELTLKRQKQKVCMEETLWLQDNIRDKLRPIPITASVEIQEP
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ITGA6(3655)
일반 설명
The gene encodes a member of the integrin alpha chain family of proteins. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain that function in cell surface adhesion and signaling. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate light and heavy chains that comprise the alpha 6 subunit. This subunit may associate with a beta 1 or beta 4 subunit to form an integrin that interacts with extracellular matrix proteins including members of the laminin family. The alpha 6 beta 4 integrin may promote tumorigenesis, while the alpha 6 beta 1 integrin may negatively regulate erbB2/HER2 signaling. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
면역원
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 481-591 of human Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1).
애플리케이션
WB
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.