material
colorless
클론
7T1R3, monoclonal
양식
liquid
분자량
30-43 kDa
종 반응성
mouse, mouse
농도
1.00 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
PGRFTKEAGTLAYYEICDFLRGATVHRILGQQVPYATKGNQWVGYDDQESVKSKVQYLKDRQLAGAMVWALDLDDFQGSFCGQDLRFPLTNAIKDALAAT
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CHI3L1(1116)
일반 설명
Chitinases catalyze the hydrolysis of chitin, which is an abundant glycopolymer found in insect exoskeletons and fungal cell walls. The glycoside hydrolase 18 family of chitinases includes eight human family members. This gene encodes a glycoprotein member of the glycosyl hydrolase 18 family. The protein lacks chitinase activity and is secreted by activated macrophages, chondrocytes, neutrophils and synovial cells. The protein is thought to play a role in the process of inflammation and tissue remodeling.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 284-383 of human YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.