material
colorless
클론
2S9W7, monoclonal
양식
liquid
분자량
52 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
0.33 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
AIAEALAAPSRFVLKPQREGGGNNLYGEEMVQALKQLKDSEERASYILMEKIEPEPFENCLLRPGSPARVVQCISELGIFGVYVRQEKTLVMNKHVGHLLR
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GSS(2937)
일반 설명
Glutathione is important for a variety of biological functions, including protection of cells from oxidative damage by free radicals, detoxification of xenobiotics, and membrane transport. The protein encoded by this gene functions as a homodimer to catalyze the second step of glutathione biosynthesis, which is the ATP-dependent conversion of gamma-L-glutamyl-L-cysteine to glutathione. Defects in this gene are a cause of glutathione synthetase deficiency. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Glutathione Synthetase (GSS) (GSS) (P48637).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.