클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
human, rat, mouse
농도
0.63 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PSMD14(10213)
일반 설명
This gene encodes a component of the 26S proteasome. The 26S proteasome is a large multiprotein complex that catalyzes the degradation of ubiquitinated intracellular proteins. The encoded protein is a component of the 19S regulatory cap complex of the 26S proteasome and mediates substrate deubiquitination. A pseudogene of this gene is also located on the long arm of chromosome 2. [provided by RefSeq, Feb 2012]
면역원
A synthesized peptide derived from human PSMD14
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)