분자량
36
38
종 반응성
human, mouse
농도
1.59 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ELAVL1(1994)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the ELAVL family of RNA-binding proteins that contain several RNA recognition motifs, and selectively bind AU-rich elements (AREs) found in the 3′ untranslated regions of mRNAs. AREs signal degradation of mRNAs as a means to regulate gene expression, thus by binding AREs, the ELAVL family of proteins play a role in stabilizing ARE-containing mRNAs. This gene has been implicated in a variety of biological processes and has been linked to a number of diseases, including cancer. It is highly expressed in many cancers, and could be potentially useful in cancer diagnosis, prognosis, and therapy.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HuR / ELAVL1 (NP_001410.2).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.