주요 문서
SAB4702114
Monoclonal Mouse IgG1 Isotype Control, purified
new
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
결합
unconjugated
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
PPV-06, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
(This mouse IgG1 monoclonal antibody reacts with undefined epitope on a plant pathogen.)
농도
1 mg/ml
기술
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
특이성
This mouse IgG1 monoclonal antibody (clone PPV-06) reacts with undefined epitope on a plant pathogen.
물리적 형태
Phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
제조 메모
Purified by protein-A affinity chromatography.
저장 및 안정성
Store at 2-8°C. Do not freeze.
기타 정보
The antibody solution should be gently mixed before use.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)