주요 문서
SAB4700924
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD152 antibody produced in mouse
clone BNI3
동의어(들):
CTLA4, GRD4, GSE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
BNI3, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
flow cytometry: 2 μg/mL
수납 번호(accession number)
NM_001037631.3
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CTLA4(1493)
관련 카테고리
일반 설명
The mouse monoclonal antibody BNI3 recognizes human CD152 / CTLA4, an approximately 45 kDa type I transmembrane protein serving as a negative regulator of T cell responses.
면역원
Human CD152-IgG heavy chain fusion protein
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)