항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5E10-D8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~14 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells or rat NRK cells
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells.
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
monomethylation (Lys20)
유전자 정보
human ... H4-16(121504)
면역원
peptide containing methylated lysine 20 of human Histone H4, conjugated to KLH.
물리적 형태
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.