주요 문서
SAB2104988
Sigma-Aldrich
Anti-FAM134A, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-C2orf17, Anti-DKFZp686C2379, Anti-MGC3035
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
58 kDa
종 반응성
rabbit, horse, rat, dog, guinea pig, human, mouse, bovine
농도
0.5 mg - 1 mg/mL
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FAM134A(79137)
면역원
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human FAM134A
서열
Synthetic peptide located within the following region: AGSGARPHLLSVPELCRYLAESWLTFQIHLQELLQYKRQNPAQFCVRVCS
물리적 형태
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)