분석
≥98% (HPLC)
양식
oil
색상
yellow to orange
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(C=C1)N[C@H]2[C@@](C(F)(F)F)(CCCC2)O
InChI key
IESAJAZKMLPVIB-VXGBXAGGSA-N
생화학적/생리학적 작용
BAY-390 is an orally active, potent and selective TRPA1 inhibitor (cellular Ca++ influx IC50 in nM by FLIPR = 16/hu, 19/monkey, 63/rat, 68/guinea pig, 73/mu, 81/dog; IC50 = 5.6 µM/hTRPC5, >25 µM/human TRPV1/4, TRPC3/6, KCNK9 (TASK-3), CACNA1H (Cav3.2)) that shows in vivo efficacy in animal models of inflammatory pain (30 or 90 mg/kg mice, p.o.) and neurogenic pain (30 or 90 mg/kg rats, b.i.d. p.o.).
Oally active, potent and selective TRPA1 inhibitor with in vivo efficacy in inflammatory and neurogenic pain models.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.