주요 문서
SAB1413293
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLDN6 antibody produced in mouse
clone 4H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
결합
unconjugated
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4H4, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
23.3 kDa
종 반응성
human
농도
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
기술
ELISA: suitable
동형
IgG2b, kappa
단백질 ID 수납 번호
NM_021195.3
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CLDN6(9074)
일반 설명
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant CLDN6.
면역원
CLDN6 (NP_067018.1, 1 a.a. ~ 220 a.a) full-length recombinant protein with GST tag.
서열
MASAGMQILGVVLTLLGWVNGLVSCALPMWKVTAFIGNSIVVAQVVWEGLWMSCVVQSTGQMQCKVYDSLLALPQDLQAARALCVIALLVALFGLLVYLAGAKCTTCVEEKDSKARLVLTSGIVFVISGVLTLIPVCWTAHAVIRDFYNPLVAEAQKRELGASLYLGWAASGLLLLGGGLLCCTCPSGGSQGPSHYMARYSTSAPAISRGPSEYPTKNYV
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
제조 메모
Purification by Protein A sepharose
저장 및 안정성
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)