42575
Dehydrocostus lactone
analytical standard
동의어(들):
(−)-Dehydrocostus lactone; Dehydrocostus lactone; Epiligulyl oxide, (3aS,6aR,9aR,9bS)-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, Dehydro-costus lactone (6CI,7CI), Dehydrocostuslactone, Guaia-4(15),10(14),11(13)-trien-12-oic acid, 6alpha-hydroxy-, gamma-lactone, [3aS-(3aα,6aα,9aα,9bβ)]-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
광학 활성
[α]/D -14.0±3.0°, c = 1 in chloroform
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤2.0% water
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@@H]3[C@H](OC(C3=C)=O)[C@]21[H])=C
InChI
1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI key
NETSQGRTUNRXEO-XUXIUFHCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable