주요 문서
SAB1408858
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLK3 antibody produced in mouse
clone 3C11, ascites fluid, solution
동의어(들):
FLJ22858, PHCLK3, PHCLK3/152
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3C11, monoclonal
양식
solution
분자량
antigen 36.74 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CLK3(1198)
일반 설명
This gene encodes a protein belonging to the serine/threonine type protein kinase family. This protein is a nuclear dual-specificity kinase that regulates the intranuclear distribution of the serine/arginine-rich (SR) family of splicing factors. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Related pseudogenes are located on chromosomes 1 and 9. (provided by RefSeq)
면역원
CLK3 (AAH02555, 36 a.a. ~ 136 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YPSRREPPPRRSRSRSHDRLPYQRRYRERRDSDTYRCEERSPSFGEDYYGPSRSRHRRRSRERGPYRTRKHAHHCHKRRTRSCSSASSRSQQSSKRSSRSV
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)