material
acrylic
clear (bin)
특징
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23401
길이 × 너비 × 높이
184 mm × 194 mm × 232 mm
일반 설명
The Workstation Dispensing Bin′s crystal-clear bins let you see your small items inventory.
특징 및 장점
- One Compartment
- See inventory levels of pipette tips, tubes, fittings, finger cots, and other bulk small items at a glance
- Flip-top covers on generous openings make filling and dispensing easy and keep products dust-free
- Includes non-skid rubber feet
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.