material
clear acrylic
특징
to hold 8 x 80 well racks
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23263B
길이 × 너비 × 높이
310 mm × 236 mm × 122 mm
일반 설명
The Horizontal Storage Rack for 80-wells is strong, clear, and of acrylic construction. These racks help you keep large numbers of microtubes organized on your benchtop.
특징 및 장점
- Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
- Plenty of room to slide the racks in and out
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.