분자량
antigen ~70.4 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLC20A2(6575)
면역원
SLC20A2 (NP_006740.1, 1 a.a. ~ 652 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAMDEYLWMVILGFIIAFILAFSVGANDVANSFGTAVGSGVVTLRQACILASIFETTGSVLLGAKVGETIRKGIIDVNLYNETVETLMAGEVSAMVGSAVWQLIASFLRLPISGTHCIVGSTIGFSLVAIGTKGVQWMELVKIVASWFISPLLSGFMSGLLFVLIRIFILKKEDPVPNGLRALPVFYAATIAINVFSIMYTGAPVLGLVLPMWAIALISFGVALLFAFFVWLFVCPWMRRKITGKLQKEGALSRVSDESLSKVQEAESPVFKELPGAKANDDSTIPLTGAAGETLGTSEGTSAGSHPRAAYGRALSMTHGSVKSPISNGTFGFDGHTRSDGHVYHTVHKDSGLYKDLLHKIHIDRGPEEKPAQESNYRLLRRNNSYTCYTAAICGLPVHATFRAADSSAPEDSEKLVGDTVSYSKKRLRYDSYSSYCNAVAEAEIEAEEGGVEMKLASELADPDQPREDPAEEEKEEKDAPEVHLLFHFLQVLTACFGSFAHGGNDVSNAIGPLVALWLIYKQGGVTQEAATPVWLLFYGGVGICTGLWVWGRRVIQTMGKDLTPITPSSGFTIELASAFTVVIASNIGLPVSTTHCKVGSVVAVGWIRSRKAVDWRLFRNIFVAWFVTVPVAGLFSAAVMALLMYGILPYV
Sequence
MAMDEYLWMVILGFIIAFILAFSVGANDVANSFGTAVGSGVVTLRQACILASIFETTGSVLLGAKVGETIRKGIIDVNLYNETVETLMAGEVSAMVGSAVWQLIASFLRLPISGTHCIVGSTIGFSLVAIGTKGVQWMELVKIVASWFISPLLSGFMSGLLFVLIRIFILKKEDPVPNGLRALPVFYAATIAINVFSIMYTGAPVLGLVLPMWAIALISFGVALLFAFFVWLFVCPWMRRKITGKLQKEGALSRVSDESLSKVQEAESPVFKELPGAKANDDSTIPLTGAAGETLGTSEGTSAGSHPRAAYGRALSMTHGSVKSPISNGTFGFDGHTRSDGHVYHTVHKDSGLYKDLLHKIHIDRGPEEKPAQESNYRLLRRNNSYTCYTAAICGLPVHATFRAADSSAPEDSEKLVGDTVSYSKKRLRYDSYSSYCNAVAEAEIEAEEGGVEMKLASELADPDQPREDPAEEEKEEKDAPEVHLLFHFLQVLTACFGSFAHGGNDVSNAIGPLVALWLIYKQGGVTQEAATPVWLLFYGGVGICTGLWVWGRRVIQTMGKDLTPITPSSGFTIELASAFTVVIASNIGLPVSTTHCKVGSVVAVGWIRSRKAVDWRLFRNIFVAWFVTVPVAGLFSAAVMALLMYGILPYV
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.