Quality Level
광학 활성
[α]/D -85 to -80° in water (Specific rotation (dry basis))
효능
≥4100 I.U. per mg (dry basis)
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
색상
white to light yellow
solubility
methanol: soluble
양이온 미량물
heavy metals: ≤20 ppm
항생제 활성 스펙트럼
Gram-positive bacteria
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1OC3OC(C)C(OC4CC(C)(O)C(O)C(C)O4)C(C3O)N(C)C
InChI
1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26?,27?,28?,29+,30?,31-,32+,34?,35?,36?,37?,38?,39+,40+,41?,42?,43?/m1/s1
InChI key
ACTOXUHEUCPTEW-JMRHEKERSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
품질
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable