V2753
Virginiamycin M1
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Ostreogrycin A, Pristinamycin IIA, Staphylomycin M1, Streptogramin A, Virginiamycin M1, Mikamycin A, Staphylomycin
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Streptomyces virginiae
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
색상
white to yellow
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
Gram-positive bacteria
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC(=O)C[C@H](O)C=C(C)C=CCNC(=O)C=C[C@H]1C)n3
InChI
1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5-,10-9-,18-13-/t19-,20-,26-/m1/s1
InChI key
DAIKHDNSXMZDCU-QHKJSJJMSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable