주요 문서
S1782
Sigma-Aldrich
3′-Sialyl-Lewis-X tetrasaccharide
동의어(들):
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)(α-L-Fuc-[1→3])-D-GlcNAc, 3′-SLeX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H52N2O23
CAS Number:
Molecular Weight:
820.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1OC(OC(C(NC(C)=O)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)53-24(12(5-34)32-10(2)38)25(15(42)7-36)54-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)
InChI key
LAQPKDLYOBZWBT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Antigen which binds to endothelial adhesion molecule, E-selectin.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Feizi, T.
Current Opinion in Structural Biology, 3, 701-701 (1993)
문서
O-Glycans