Merck
Glycobiology Profiling Tools
귀하의 당생물학 작업공정 필요를 위한 글리코시다아제
엔도글리코시다아제 및 엑소글리코시다아제를 포함한 글루코시다아제는 글리칸의 서열분석, 당단백질로부터 N-연결 글리칸 및 O-연결 글리칸의 방출 및 당단백질 생산을 위한 당질체학 연구에 주로 사용됩니다. 특이성:
  • 자사의 재조합 펩타이드-N-글리코시다아제 F, PNGase Fast와 같은 글리코시다아제는 항체 및 면역글로불린 융합 단백질뿐만 아니라 다른 당단백질을 완전하고 신속하게 탈당화하여 다운스트림 크로마토그래피 또는 질량 분석법 분석을 위해 준비될 수 있습니다.
  • 다당류 용해효소 및 탄수화물 에스테라아제는 글리코사미노글리칸(무코다당류)을 분해하고 다당류 성분을 제조하도록 사용됩니다.
  • 글리코실트랜스퍼라제는 단백질 및 항체의 치료 특성을 향상하고 이종 조직의 면역원성을 감소시키기 위해 선택적 글리코실화를 조작하도록 사용하기 위해 연구되고 있습니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
귀하의 당생물학 작업공정 필요를 수용하기 위해, 자사는 글리칸의 기능 및 구조 분석 연구를 위한 광범위한 제품을 제공하며, 이는 당처리 효소, 당단백질, 프로테오글리칸, 당지질 및 유리 올리고당을 포함합니다. 여기에는 렉틴 및 갈렉틴을 포함한 글리칸 인식 단백질과 엑소글리코시다아제, 엔도글리코시다아제, 글리코실트랜스퍼라제 등을 포함하는 탄수화물 활성 효소 제품이 포함됩니다. 글리코실화가 더 일반적이고 복잡한 번역 후 변형 중 하나이기 때문에, 자사의 GlycoProfile™ 키트는 당단백질의 N-글리칸 및 O-글리칸의 간단하고 신속한 표지 및 분석을 위해 개발되었습니다. 
아래에서 당질체학 시약, 키트 및 리소스를 위한 훨씬 더 혁신적인 제품을 발견하십시오.
효소 단백질 탈당화 키트
효소 단백질 탈당화 키트(예: 제품 EDEGLYNDEGLY) 는 당단백질에서 모든 N-연결 탄수화물과 간단한 O-연결 탄수화물을 완전히 제거하는 데 필요한 모든 효소 및 시약을 포함합니다.  여기에는 갈락토오스, N-아세틸글루코사민 및 시알산을 함유하는 O-연결 글리코 형태가 포함됩니다. 추가 기능 및 이점은 다음을 포함합니다.
  • 최대 2mg의 당단백질 탈당화 – 다운스트림 처리에 충분함
  • 중성 pH에서 단일 반응 – 원래의 펩타이드 구조를 유지함
  • 단백질 분해 없음 – 펩타이드 구조에 대한 연구를 수행함
  • 엑소글리코시다아제 포함 - 방출할 O-글리코 형태 처리
  • 시알산을 함유한 O-연결당 제거 – 보다 정확한 펩타이드 분석이 가능함
  • 제어 당단백질 제공 – 검증에 대한 확신 및 일관성이 향상됨
GlycoProfile™ I 효소 겔 내 N-탈당화 키트
GlycoProfile™ I 효소 겔 내 N-탈당화 키트는 MS 또는 HPLC 분석을 위해 N-연결 글리칸을 강력하게 제거하고 1D 또는 2D 폴리아크릴아미드겔에서 단백질 검체를 분해합니다. 이 키트는 적절하게 탈색되는 경우 Coomassie Brilliant Blue, 콜로이드성 Coomassie 및 은색 염색겔에 적합합니다. 해당 효소(Glycolytic Enzyme) PNGase F(펩타이드-N-글리코시다아제 F)는 당단백질 및 당펩타이드의 겔 내 N-연결 탈당화에 사용되는 경우 탁월한 성능을 나타냅니다. 단백질체학 등급 트립신은 잔존하는 단백질을 효과적으로 분해합니다. 그 후, 탈염 검체는 MALDI 또는 ESI와 같은 이온화 방법 및 TOF 또는 Quodrupole과 같은 분석기 방법을 사용하여 가장 일반적으로 사용되는 MS에 의한 분석을 위해 농축됩니다. 이러한 키트는 다음과 같은 기능 및 장점을 제공합니다.
  • 겔 내 탈당화 및 분해 – 시료 조작 최소화
  • 고도로 정제된 효소 – 원치 않는 활성 및 부산물 방지
  • 낮은 완충액 염 함량 – MS 분석 간섭 제거
  • 오물 제거 시약 포함 – 추가 시약 제조를 줄여 시간 절약
당생물학을 위한 추가 효소
자사의 탈당화 키트를 보완하여 글리칸 제거 또는 부분 분해를 위한 해당 효소(Glycolytic Enzyme)를 제공합니다. 추가 효소 사용은 PNGase F가 절단하지 않는 구조와 같은 보편적인 탈당화 전략에 내성이 있는 특정한 글리칸 구조에 유용할 수 있습니다. 또한, 글리칸에서 개별 단당류의 순차적 가수분해는 글리칸 성분 구조 및 기능 분석에 사용할 수 있습니다.