주요 문서
RES7102I
SAFC
Imidazole hydrochloride
동의어(들):
Imidazole hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4N2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
104.54
Beilstein:
3678283
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
NACRES:
NA.21
Quality Level
mp
158-161 °C (lit.)
SMILES string
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
InChI key
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)