R0514
D-(+)-Raffinose pentahydrate
≥99% (HPLC), BioXtra
동의어(들):
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose, Melitriose
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +104 to +106°
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.3%
색상
white
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.2%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable