R0250
D-(+)-Raffinose pentahydrate
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose, Melitriose
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
plant (Gossypium hirsutum L./Cotton)
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
기술
HPLC: suitable
색상
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable