PZ0331
ISOX-DUAL
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(4-(2-(5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1-(2-morpholinoethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethyl)phenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H41N5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
531.69
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1=NOC(C)=C1C2=CC(N=C(CCC3=CC=C(OCCCN(C)C)C=C3)N4CCN5CCOCC5)=C4C=C2
InChI
1S/C31H41N5O3/c1-23-31(24(2)39-33-23)26-9-12-29-28(22-26)32-30(36(29)16-15-35-17-20-37-21-18-35)13-8-25-6-10-27(11-7-25)38-19-5-14-34(3)4/h6-7,9-12,22H,5,8,13-21H2,1-4H3
InChI key
HCDQWCDANVEBQR-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
ISOX-DUAL is a potent dual inhibitor of the bromodomain of CREB binding protein (CBP BRD) and bromodomain-containing protein 4 (BRD4).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.