주요 문서
E2642
Sigma-Aldrich
ExtrAvidin® magnetic beads
For purification of biotinylated macromolecules and complexes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106510
NACRES:
NA.56
결합
magnetic beads
Quality Level
설명
for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
양식
liquid
저장 온도
2-8°C
일반 설명
ExtrAvidin magnetic beads.
법적 정보
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)