PZ0102
CP-93129 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1,4-Dihydro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-pyrrol[3,2-b]pyridin-5-one dihydrochloride hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13N3O · 2HCl · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
288.17 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
gray
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.O=C1Nc2c(C=C1)[nH]cc2C3=CCNCC3
InChI
1S/C12H13N3O.2ClH.H2O/c16-11-2-1-10-12(15-11)9(7-14-10)8-3-5-13-6-4-8;;;/h1-3,7,13-14H,4-6H2,(H,15,16);2*1H;1H2
InChI key
UXDAADMPPAHNMY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CP-93129 is a potent and selective 5-HT1B agonist.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.