주요 문서
P8491
Nunclon® MicroWell plates for automation
96 well (with lid), round bottom clear wells
동의어(들):
automation 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
material
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
무균
sterile
특징
lid
포장
pack of 50 (individually wrapped)
제조업체/상표
Nunc 163320
최대 용적
300 μL
크기
96 wells
웰 최대 용적
300 μm
작업 용적
250 μL
색상
clear
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Standard 96 well footprint meets the SBS guidelines
  • High Flange ideal for robotics and automation
  • Nunclon Delta surface ensures consistent optimal cell attachment and growth
  • Features a tight closing lid that ensures sample protection and prevents evaporation
  • Raised rim minimizes cross-contamination risk
  • Stackable - A convenient space-saving option
법적 정보
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)