설명
non-ionic
Quality Level
양식
solid
분자량
micellar avg mol wt 79,000
average Mn ~1124
응집 번호
70
기술
protein quantification: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
mp
~38 °C
전이 온도
cloud point >100 °C
HLB
16
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
InChI key
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films