생물학적 소스
synthetic
Quality Level
설명
non-ionic
양식
liquid
분자량
~1198.0 g/mol
농도
30 % (w/v) in H2O
응집 번호
40
CMC
91 μM
전이 온도
cloud point ≥100 °C
solubility
water: soluble
density
1.024 g/mL
HLB
16.9
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- as a supplement of De Man, Rogosa, Sharpe (MRS) broth for monitoring bacteriocin production by lactic acid bacteria(66)
- as a component of developing buffer for the incubation of zymogram gel for metalloproteinase quantification(67)
- as a component of activation buffer for recombinant human hepsin(68)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
포장
제조 메모
기타 정보
법적 정보
호환 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Enzymatic Assay of Cathepsin B