Quality Level
피드(feed) 비율
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1)
분자량
20,000-30,000
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 56
new score: 39
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
색상
white to off-white
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O.N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O.N[C@@H](C)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t8-;5-;3-;2-/m0000/s1
InChI key
YLOCGHYTXIINAI-XKUOMLDTSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Reported to have suppressive effect on experimental allergic encephalomyelitis induced in laboratory animals.
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.