P0050
Anti-Peroxiredoxin 6 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-1-Cys peroxiredoxin; acidic calcium-independent phospholipase A2, Anti-Antioxidant protein 2, Anti-NSGPx, Anti-Non-selenium glutathione peroxidase, AOP2, Anti-P29, Anti-PRDX6, Anti-PRX, Anti-aiPLA2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~25 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysate of mouse brain
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of rat liver
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRDX6(9588)
mouse ... Prdx6(11758)
rat ... Prdx6(94167)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.