제조업체/상표
Ohaus® 30378542
dissolved oxygen measuring range
0.00-20.0 mg/L (0 - 50 °C)
베터리 전력
4 AAA, 250 hr life
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Large backlit LCD screen provides easy to read results - even in low light environments. Ideal for secure field use with a meter stand, wrist strap and durable IP54 housing.
애플리케이션
Field and lab Dissolved Oxygen measurement
특징 및 장점
99 measurement memory, last calibration data recall, auto barometric pressure measurement, auto temperature compensation with manual salinity compensation
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.