특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30251541GB
계량 용량 측정 범위
90g, resolution: 0.001 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
애플리케이션
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
특징 및 장점
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.