주요 문서
Z757004
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 220 V AC, UK plug
동의어(들):
moisture sensor, moisture tester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern DBS 60-3 GB
계량 용량 측정 범위
60 g
길이 × 너비 × 높이
202 mm × 336 mm × 157 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Halogen quartz glass heater
  • Observation window over the sample
  • Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
  • Sample description for up to 99 samples
  • Date and time display as standard
  • 10 sample plates included
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)