주요 문서
Z757020
Kern sample plates for DBS moisture analyzer
aluminum, pack of 80 ea
동의어(들):
moisture sensor, moisture tester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
material:
aluminum
material
aluminum
무균
non-sterile
포장
pack of 80 ea
제조업체/상표
Kern MLBA01A
색상
none
일반 설명
Aluminimum sample plates, 90 mm diameter, pack of 80, for use with the Kern DAB moisture analyzer.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)