주요 문서
OH30129896
Ohaus® pH Meter
Model ST5000-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115603
material
epoxy shaft
특징
CSA approved
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30129896
ORP measuring range
-2000.00-+2000.00 mV
pH 측정 범위
-2-20 pH unit
온도 측정 범위
-30-130 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The color touchscreen operates similar to smartphones and tablet computers and provides simple operation of the advanced features, such as one-touch toggling of measurement modes.
애플리케이션
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
특징 및 장점
3 endpoint modes, continuous measurement mode, up to 9 point calibration, 1,000 measurement memory
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)