material
epoxy shaft
특징
CSA approved
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30058489
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
pH 측정 범위
-2.00-16.00 pH unit
온도 측정 범위
-5-110 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Among Starter 3100′s user-friendly features that support ease-of-use are an adjustable standalone electrode holder and large backlit LCD display.
애플리케이션
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
특징 및 장점
99 measurement memory, automatic and manual endpoint functions, automatic and manual temperature compensation, quick reference guide
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.