재조합
expressed in Pichia pastoris
Quality Level
양식
freeze-dried protein glass
특이 활성도
20-40 units/mg protein
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
Catalyzes the NADH or NADPH dependent reduction of nitrate to nitrite.
단위 정의
Unit Definition: One unit will reduce 1.0 μmole of nitrate to nitrite per minute in an NADH system at pH 7.5 at 30°C
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.