N4038
Anti-NAV3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Neuron navigator 3, Anti-Pore membrane and/or filament interacting like protein 1 (POMFIL1), Anti-STEERIN3, Anti-human UNC-53 homolog (unc53H3)
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~280 kDa
종 반응성
rat (predicted), human, mouse (predicted)
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1 mg/mL
기술
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells lysate expressing human NAV3 fusion protein
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NAV3(89795)
mouse ... Nav3(260315)
rat ... Nav3(314814)
일반 설명
특이성
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.