주요 문서
N1626
Sigma-Aldrich
Neocuproine hydrochloride hydrate
BioReagent, crystalline
동의어(들):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12N2 · HCl · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
244.72 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
제품 라인
BioReagent
Quality Level
양식
crystalline
mp
250 °C (dec.) (lit.)
적합성
suitable for determination of copper
SMILES string
O.Cl.Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.ClH.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;;/h3-8H,1-2H3;1H;1H2
InChI key
APDYLFLZNGECIM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jong-Min Park et al.
Biosensors & bioelectronics, 71, 306-312 (2015-04-29)
This work presented a highly sensitive bacterial antibiotic susceptibility test through β-lactamase assay using Parylene-matrix chip. β-lactamases (EC 3.5.2.6) are an important family of enzymes that confer resistance to β-lactam antibiotics by catalyzing the hydrolysis of these antibiotics. Here we