주요 문서
N1140
SAFC
NCTC 109 Medium
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
동의어(들):
109 Cell Culture Medium, NCTC Medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
무균
sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
성분
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
일반 설명
NCTC-109 and the 135 modification were formulated to establish and maintain a strain of mouse cells (L929) in a chemically defined and serum free medium.
재구성
Supplement with 0.14 g/L L-glutamine.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
NCTC 109 Medium Formulation