material
clear
polypropylene
round bottom
screw cap
무균
sterile
특징
graduation
포장
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
제조업체/상표
MTC™ Bio T7955
용량
12 mL
직경 × 길이
16 mm × 100 mm
적합성
suitable for (cell culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
16 x 100 mm screw cap test tubes are available in transparent polypropylene with a “skirted” self-standing bottom or in crystal clear polystyrene with a traditional round bottom. Each tube has easy to read graduations and a “frosted” white marking area (12x50mm). Packed 100 tubes (with attached caps) per sterile bag, 10 bags per unit.
Transport/ Culture Tube, 16 x1 00mm, PS, round bottom, with screw-cap, white printed graduations, 12mL, sterile, 10 bags of 100 tubes, 1000/cs
특징 및 장점
- Leak-proof screw caps
- White printed graduations
- Sterile bags of 100 tubes
- White marking spot
- Self-standing / round bottom
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.