material
clear
polypropylene
screw cap
무균
non-sterile
특징
graduation: no
포장
pack of 700 ea (with attached screw cap)
제조업체/상표
MTC™ Bio V2251
용량
7 mL
직경 × 길이
17 mm × 50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
7mL Specimen Vials are supplied in translucent, virgin polypropylene or crystal clear virgin polystyrene. Both versions are supplied with an attached polyethylene screw cap. They are CE marked and certified leak proof. Packaged 700 vials with attached caps per case.
Specimen/Transport Vial, 17x50mm, 7mL, PP, non-graduated, with attached screw-cap, non-sterile, CE, non-toxic, bulk pack of 700
특징 및 장점
- CE marked
- non-cytotoxic
- leak-proof cap
- bulk packaging
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.