주요 문서
MTCR1070
[MTC"] Bio Tube Rack
to hold, 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes, orange, pack of 5 ea
동의어(들):
laboratory rack, stacking western blot box, tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.12
material
orange
polypropylene
특징
to hold 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
MTC Bio R1070
일반 설명
Rack for 30x15 & 20x50ml (17x20x6cm), Orange, 5/pk
특징 및 장점
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)