주요 문서
MTCP8025LID
MTC Bio Reservoir Lid
capacity 25 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
동의어(들):
pipetting tray
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.12
material
polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
제조업체/상표
MTC Bio P8025-LID
용량
25 mL
일반 설명
Don’t leave valuable reagents in open reservoirs vulnerable to debris or airborne contaminants. Protective Lids inhibit evaporation and keep your solutions/reagents safe from dust or contamination.
Lids for 25mL solution reservoirs, sterile, 5 per bag
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)