material
polypropylene (corrugated)
포장
pack of 10 trays
길이 × 너비 × 높이
16 × 10.24 × 3.5 in.
크기
24 wells
색상
white
일반 설명
Corrugated storage trays can be used with the included dividers or sample containers or remove them for general lab product storage and transport.
특징 및 장점
- moisture resistant, significantly reducing chance of mold
- lightweight and sturdy to hold up to 24 full sample containers
- stackable with other trays
- removable dividers allow outer shell to be used for storage or transport of laboratory products
- pack includes 10 trays and 10 dividers
- disposable
- supplied flat-packed to reduce storage space
법적 정보
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.