특징
adjustable
manual
no. of channels 12
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio P5212-300U
용량
30-300 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for all 96-well applications, Propette LE™ Multi-Channel Pipettes are lightweight, rugged, and capable of standing up to the demands of everyday use in a busy laboratory environment.
ProPette™ LE 12 -Channel Pipette, 30 to 300µL
특징 및 장점
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (1.0µL-300µL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.